Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H41N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
475.62
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Z-Leu-Leu-Leu-al, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508), NFKB1(4790), PSMA1(5682)
Application
Z-Leu-Leu-Leu-al or MG132 has been used as a proteasome inhibitor. It has also been used to test the ubiquitylation and sumoylation pathways in urchin embryos.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?