C1354
Monoclonal Anti-Caspase 11 antibody produced in rat
clone 17D9, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
17D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 5-10 μg/mL using mouse EL4 cell extracts.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Casp4(12363)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)