BAF199230000
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, With 1.5 mL Tubes, pack of 100 sets
Sinónimos:
grinding and crushing equipment, plastic pestle, tool for manually grinding solid samples
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pack of 100 sets
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F19923-0000
Longitud
8.5 cm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Excellent for resuspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials
- Shaped to optimally grind within 1.5ml microcentrifuge tubes
- BAF199230000 includes 1.5ml microcentrifuge tubes of the same shape
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)