B9636
S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Sinónimos:
Benfotiamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder or crystals
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
Clave InChI
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)