B8157
Nalgene® bottles, style 2006
capacity 60 mL
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (20)
descripción
Autoclavable
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2006-0002
botella diám. × Al
37 mm × 85 mm
capacidad
60 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Nalgene® narrow-mouth bottles are ideal for long-term storage.
- Made from polypropylene copolymer (PPCO) material for excellent sample clarity.
- Highly chemical resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Autoclavable - with and without contents.
- Laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
- Liner less caps ensures leak-proof seal for sample protection.
- Light-weight - enables easy lifting and transporting.
- Avoid UV exposure.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.