Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
366.41
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c5c([c](c3ccc2)=O)cccc5)c([c]1=O)NCCc4ccccc4
InChI
1S/C24H18N2O2/c27-23-17-10-5-4-9-16(17)21-20-18(23)11-6-12-19(20)26-24(28)22(21)25-14-13-15-7-2-1-3-8-15/h1-12,25H,13-14H2,(H,26,28)
InChI key
XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD7389 is an inhibitor of the RSK kinase family.
BRD7398 is a RSK kinase inhibitor that induces insulin expression and differentiation of pancreatic alpha into beta cells. BRD7398 inhibits RSK1, RSK2 and RSK3; IC50 values of 1.5, 2.4 and 1.2 uM, respectively. Treatment of mouse aTC1 cells with BRD7398 induced expression of b-cell markers Pdx1, Pax4, Iapp and Npy and also induced insulin production.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B7563-25MG | 04061832444604 |
| B7563-5MG | 04061832444611 |