Merck
B7055
Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
capacity 15 mL, natural bottle, assorted colors cap
Sinónimos:
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2752-9050, dispensing bottle
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , natural bottle, round bottle
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9050
capacity
15 mL
color
assorted colors cap
Features and Benefits
  • Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
  • La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
  • Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
  • Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
  • Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
  • La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
  • Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)