Merck
B6035
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2007-0032, laboratory container, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nalgene® bottles, style 2007, capacity 1,000 mL
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
joint
Joints threaded neck (63-415)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0032
bottle L × H × W
125 × 180 mm × 73.2 mm
capacity
1,000 mL
General description
Transport, sample or store liquids and dry materials with these space-efficient bottles that feature excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. Rectangular HDPE Bottles with Closure take up less shelf space than traditional round bottles. and have a sturdy wall construction with straight sides and a wide mouth for easy filling. Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)