Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(NC(=O)NCCCN3CCC(CC3)c4cccc(OC)c4)c2)C(=O)OC
InChI
1S/C33H42N4O6/c1-21-28(31(38)42-4)30(29(22(2)35-21)32(39)43-5)25-10-6-11-26(19-25)36-33(40)34-15-8-16-37-17-13-23(14-18-37)24-9-7-12-27(20-24)41-3/h6-7,9-12,19-20,23,30,35H,8,13-18H2,1-5H3,(H2,34,36,40)
InChI key
WMYSXJSJXZFODY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B5063-25MG | 04061833217542 |
| B5063-5MG | 04061833217559 |