Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378247
Feature:
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 24 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378247
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cajas de almacenamiento Nunc® para criotubos Nunc ®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?