B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
C2-8
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
Clave InChI
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)