Merck
B1679
Pasteur pipette boxes
L 9 in.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
L
9 in.
General description
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)