AXYTGL200RD57R
Gel cutting tips
round, racked, O.D. 0.57 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TGL-200RD-57-R
Corning
envase
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
tamaño
200 μL
volumen
200 μL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)