AXYTF1000
Pipette filter tips
universal fit, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-1000
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
tamaño
1000 μL
volumen
1000 μL
Aplicación
Características y beneficios
- Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
- The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
- Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
- Nonpyrogenic
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)