Saltar a
AXYST5ML
Self standing screw cap tube
capacity 5 mL
Sinónimos:
centrifuge tubes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
5 mL
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AXYST10MLAXYST200SSSAXYSCT10ML
description
capacity 5 mL
description
capacity 10 mL
description
capacity 2.0 mL, clear, sterile
description
capacity 10 mL, blue, unassembled
material
screw top cap
material
screw top cap
material
screw top cap, clear
material
screw top cap, blue
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
2.0 mL
capacity
10 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)