Documentos clave
ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 8
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654373 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)