Saltar a
A9430
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤1.0 EU/mg endotoxin
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
This A9430 BSA product has been used in various systems and studies, including:
  • HK-2 cells: Ishola, D.A., Jr. et al., Kidney International, 70, 724-731 (2006).
  • Mice:
For vasoconstriction studies: Szczepaniak, W.S. et al., Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol., 299(1), L137-L145 (2010)
For studies of protein overload nephropathy:
a) Chang, A.M. et al., Nephrol. Dial. Transplant., 27, 1330-1343 (2012)
b) Wong, D.W.L. et al., Cell Death Dis., 7, e2155 (2016).
For protein overload related to resistance to loop diuretics: Zhuang, Y., Jia, Z., et al., Oncotarget, 8(44), 75808-75821 (2017).
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared using heat shock fractionation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7906A9647A8022
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96%
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)