Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
196.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12
InChI
1S/C9H8N2O.ClH/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12;/h1-5H,10H2,(H,11,12);1H
InChI key
KWNLARCFSYAXLT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-AIQ hydrochloride is an inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1). 5-AIQ hydrochloride was used in a study that determined PARP inhibitors have antiangiogenic effects, which may have tremendous clinical implications for the treatment of various cancers and certain retinopathies.
Biochem/physiol Actions
5-AIQ hydrochloride is an inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?