Saltar a
A4566
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N6O3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
367.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
Biochem/physiol Actions
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2027B7260B4750
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)