Merck
A1972
[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H78N14O19
Número CAS:
Peso molecular:
1179.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Substrate for assaying β-secretase activity; "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vania Vidimar et al.
Endocrinology, 159(3), 1453-1462 (2018-01-31)
A deeper understanding of the pathways that drive uterine leiomyoma (ULM) growth and survival requires model systems that more closely mimic the in vivo tumors. This would provide new insights into developing effective therapeutic strategies for these common benign tumors
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A1972-1MG04061826670552