Merck
A1830
Albumin from porcine serum
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
Porcine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
General description
Albumin from porcine serum (PSA) contains two tryptophan residues and amino Terminal Cu(II)- and Ni(II)-binding (ATCUN) motif with histidine-3 substituted by tyrosine-3 compared to human serum albumin.
Application
Albumin from porcine serum has been used in binding studies with:
  • Oxovanadium(IV)-O2+ complexes using circular dichroism (CD) and electron paramagnetic resonance studies
  • magnetic resonance imaging contrast agents, B229563 and MS-325 anion
  • ovine pregnancy-associated glycoprotein(PAG) radioimmunoassay (RIA) validation assay
Biochem/physiol Actions
Albumin from porcine serum (PSA) possesses foaming property and is an emulsifier. It is classified as an allergen and used in the preparation of molecularly imprinted nanogels for PSA detection on meat.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from porcine serum
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)