Merck
97068
Sodium cacodylate Buffer
pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 8/Kit-No 18839
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM − Isopropanol 15% solution has been used:
  • in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
  • in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
  • in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)