Merck
90518
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 1 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescence
λex 540 nm; λem 584
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)