Merck
89444
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Candida rugosa
≥100 U/g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥100 U/g
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder (or beads)
Quality Segment
specific activity
≥100 U/g
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 10.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)