Merck
86296
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Application
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Other Notes
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules; Aldehyde modification for coupling with amines
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)