Merck
854C
Citrate Concentrated Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Citrate solutions are suitable for use in absence of microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.5 M
pH
2.9-3.1 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
pH approx. 3.0 when diluted 1:50. For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)