Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.2
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución salina tamponada con fosfato
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?