Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22O
Número CAS:
Peso molecular:
254.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
253-242-6
Beilstein/REAXYS Number:
9213949
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
InChI key
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
General description
An estrogenic endocrine disruptor found to affect the development processes of ductal outgrowth and branching morphogenesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Methylbenzylidene)camphor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
372.2 °F
flash_point_c
189 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?