Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H39ClN2O9
Peso molecular:
691.17
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 595-601 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single-molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Atto 590 shows a molar extinction of 120,000 and QY of 80% in water (90% in ethanol). Decay time is 3.7 ns.
Atto 590 shows a molar extinction of 120,000 and QY of 80% in water (90% in ethanol). Decay time is 3.7 ns.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?