Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
354.31
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -76.0±5.0°, c = 0.5 in H2O
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI key
GYFFKZTYYAFCTR-JUHZACGLSA-N
General description
4-caffeoylquinic acid (4-CQA) is the derivative of caffeic acid (CA).
Application
4-O-Caffeoylquinic acid has been used as a reference compound for the quantification in high performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?