Merck
63226
Benzamidine hydrochloride 1 M solution
Sinónimos:
Benzamidine hydrochloride solution, Additive Screening Solution 37/Kit-No 78374
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
InChI key
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)