Merck
56901
Geranyl monophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol dihydrogen phosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphate lithium salt, Geranyl phosphate lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19O4P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1911590
Assay:
≥95.0% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
KMVHUYNPESFWSO-UHFFFAOYSA-M
Application
Geranyl monophosphate (GP) may be used to study the kinetics and substrate specificity of modified/mutated isopentenyl phosphate kinases. Such studies may lead to engineered IPK mutants capable of facilitating the chemoenzymatic synthesis of longer chain isoprenoid diphosphates from monophosphate precursors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)