Documentos
5008
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type I & III
from neo-natal fibroblast cells, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, powder, suitable for cell culture, VitroCol®
Sinónimos:
Collagen Solution
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
VitroCol®, Collagen from Human neonatal fibroblasts, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
Advanced BioMatrix
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/mL Endotoxin level
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
El colágeno VitroCol® es secretado naturalmente por los fibroblastos neonatales humanos. Los fibroblastos humanos se cultivan en condiciones óptimas, lo que permite que secreten de forma natural y eficaz la matriz extracelular. La matriz extracelular es entonces procesada y purificada para rendir el colágeno humano producido naturalmente.
VitroCol® consiste en aproximadamente un 97 % de colágeno humano de tipo I y el resto está compuesto por colágeno de tipo III. Contiene un elevado contenido de monómeros medidos por cromatografía de permeación en gel.
VitroCol® es especialmente ideal para sistemas de cultivo de células humanas al recubrir superficies y proporcionar preparaciones de capas finas de células en cultivo. No se recomienda para la formación de un gel sólido. VitroCol® se suministra en forma de polvo liofilizado estéril.
Preparation Note
Este producto se suministra como polvo liofilizado con 15 mg de colágeno humano. Cuando se reconstituye con 5 ml de HCl 0,01 N estéril, se obtiene una concentración de aproximadamente 3 mg/ml.
Legal Information
VitroCol is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yasaman Barekatain et al.
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that