Saltar al contenido
44886
Dextrano from Leuconostoc spp.
Mr ~70000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
mol wt
Mr ~70000
loss
≤7% loss on drying
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
storage temp.
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
narrow molecular weight distribution
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrano from Leuconostoc spp.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)