Merck
41707
2-C-Methyl-D-erythritol
≥90% (GC)
Sinónimos:
(2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroxybutane, (2S,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetrol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5916602
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
(Carum ajowan fruit)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid (clear)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
InChI key
HGVJFBSSLICXEM-UHNVWZDZSA-N
General description
(2S,3R)-2-methylbutane-1,2,3,4-tetrol was identified as a glucide in methanol extracts of Carum ajowan fruit.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)