406OA-05A
Human Osteoblasts-Osteoarthritis: HOb-OA, adult
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human bone (osteoarthritic)
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
osteoblast
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
arthritis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Human Osteoblasts-Osteoarthritis, HOb-OA, are isolated from bone of patients with osteoarthritis (OA) and provide an excellent model system to study the patophisiology of that disease in vitro, including matrix mineralization, effects of inflammatory mediators and bone morphogenic proteins, physiological control of bone remodeling and regulation of bone metabolism.
Characterization: Positive for bone mineralization.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rutina de subcultivo
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)