Merck
39881
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 10.1, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)