Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 405 nm; λem 456 nm in 0.1 M citrate pH 3.0, λex 458 nm; λem 498 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O8S2.2Na/c17-11-5-12(18)8-2-4-10-14(26(22,23)24)6-13(25(19,20)21)9-3-1-7(11)15(8)16(9)10;;/h1-6,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JISMNCQKTAIERN-UHFFFAOYSA-L
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description ≥96.0% (HPCE), solid |
| assay ≥97.0% (HPCE) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥96.0% (HPCE) |
| solubility methanol: soluble, DMF: soluble, H2O: soluble | solubility DMSO: soluble, DMF: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid |
| fluorescence λex 458 nm; λem 498 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, λex 405 nm; λem 456 nm in 0.1 M citrate pH 3.0 | fluorescence λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase), λex 384 nm; λem 409 nm in H2O | fluorescence - |
| product line BioReagent | product line - | product line - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?