316-500
Cardiac Fibroblast Growth Medium
Sinónimos:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Calidad
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.