Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?