Merck
24367C
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (with glucose)
Sinónimos:
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
EX-CELL® Advanced, CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (with glucose) is chemically-defined and contains no animal derived components. This feed is intended to be a part of a fed-batch platform, and used with EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium (14366C or 24366C). This platform contains no hypoxanthine andthymidine, L-glutamine, phenol red or 2-mercaptoethanol (2-ME).
Application
  • EX-CELL®Advanced CHOFeed 1 (with glucose) platform from SAFC has been specifically developed to supportgrowth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO)cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in theadjustment of protein quality attributes.
  • This contemporary fed-batch platform was developedusing a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in whichthe formulation components influence critical process and product attributessuch as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Formulated to contain 64.1 grams of powder per liter of medium.
Other Notes
Submit the EX-CELL Advanced CHO Fed-batch request form to get in touch with a SAFC representative.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia