Merck
19534
Q-Dextran
average mol wt 4,000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
average mol wt 4,000
Quality Segment
composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q-Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)