Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sustrato histoquímico de la fosfatasa alcalina.
Application
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina.
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina; están disponibles el 5-bromo-4-cloro-3 indolil fosfato (BCIP) y el nitroazul de tetrazolio (NBT). El sistema de sustratos BCIP/NBT es versátil y funciona en una variedad de aplicaciones, entre ellas la técnica de Northern Southern y el método de transferencia de Western, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 16670-100MG | 04061833267233 |
| 16670-1G | 04061826660942 |