Merck
15826
Tetradecyl-β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
n-Tetradecyl β-D-maltopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H50O11
Número CAS:
Peso molecular:
538.67
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5458950
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mol wt
538.67 g/mol
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)