Merck
10580
Anthracene
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Anthraxcene, Paranaphthalene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011608
EC Number:
204-371-1
MDL number:
Colour Index Number:
10790
Beilstein/REAXYS Number:
1905429
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder or crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
6.15 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
sublimation residue
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Preparation Note
λmax. 357 nm, log ε 3.92
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)