Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?