Merck
03714
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Sinónimos:
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)