Merck
00413
DDMAB
≥94%
Sinónimos:
N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.49
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥94%
mol wt
299.49 g/mol
CMC
4.3
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DDMAB
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)