M1003
Sodium molybdate dihydrate
≥99.5%
Sinónimos:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Clave InChI
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may be used to prepare:
- Shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
- Eu3+ doped lead molybdate (PbMoO4) nanocrystals (NCs) under microwave conditions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)