C3771
Calcium sulfate dihydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Gypsum dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
cadena SMILES
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)